Learn More
2,6-Di-tert-butylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Di-tert-butylphenol |
| CAS | 128-39-2 |
| Formula molecolare | C14 H22 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Phenol, 2,6-di-tert-butyl- (8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,6-Bis(tert-butyl)phenol, 2,6-Di-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2,6-Di-t-butylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-phenol, 2,6-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,6-tert-Butylphenol, AN 701, Agidol 0, Aladdin 1138077, Antioxidant T 502, Ethanox 4701, Ethanox 4733, Ethyl 701, Ethyl AN 701, Hitec 4701, Isonox 103, KY 02, Kerobit TP 26, NSC 49175, Na Lube AO 242, T 502, T 502 (antioxidant) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.32 |
| Peso formulazione | 206.1671 |