Learn More
2,6-Di-tert-butylpyridine, 97%
Codice prodotto. 10661063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10661063 5 g Bottiglia in vetro 5g
10333862 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10661063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204640050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 585-48-8 | C13H21N | 191.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-48-8
Formula molecolare C13H21N
Molecular Weight (g/mol) 191.32
Numero MDL MFCD00006306
InChI Key UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC Name 2,6-ditert-butylpyridine
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di-tert-butylpyridine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.0°C to 4.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8520g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N[C(CH3)3]2
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4740
Quantità 5 g
Beilstein 20, III, 2868
Fieser 01,212
Indice di Merck 15, 3045
Gravità specifica 0.852
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 191.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.