Learn More
2,6-di-tert-Butylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-di-tert-Butylpyridine |
| CAS | 585-48-8 |
| Formula molecolare | C13H21N |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1 |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butylpyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.31 |
| Peso formulazione | 191.1674 |