Learn More
2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30365578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4161601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Formula molecolare C11 H12 N4 O
Quantità 1 g
Sinonimo 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
SMILES Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
IUPAC Name 6-phenylmethoxypyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 216.24
Peso formulazione 216.1011