Learn More
2,6-Diamino-5-hydroxy-3-(phenylazo)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Diamino-5-hydroxy-3-(phenylazo)pyridine |
| CAS | 86271-56-9 |
| Formula molecolare | C11 H11 N5 O |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11N5O/c12-10-8(6-9(17)11(13)14-10)16-15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,17H,(H4,12,13,14)/b16-15- |
| SMILES | Nc1nc(N)c(cc1O)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2,6-diamino-5-[(Z)-phenyldiazenyl]pyridin-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 229.24 |
| Peso formulazione | 229.0964 |