Learn More
2,6-Diaminopurine, 98%
Codice prodotto. 11497557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497557 1 g 1g
11407567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15649.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1904-98-9
Formula molecolare C5H6N6
Molecular Weight (g/mol) 150.145
Numero MDL MFCD00213668
InChI Key MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
IUPAC Name 7H-purine-2,6-diamine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diaminopurine
Punto di fusione ∼302°C
Quantità 1 g
Beilstein 9624
Indice di Merck 14,2985
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diaminopurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purine-2,6-diamine