Learn More
2,6-Diaminopurine, 98%
Codice prodotto. 10544731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10544731 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10544731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295270050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Diaminopurine
Nota nome 98%
CAS 1904-98-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 302°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H6N6
Numero MDL MFCD00071537
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2987
Sinonimo 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.38g/L water (20°C)
InChI Key MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
IUPAC Name 7H-purine-2,6-diamine
Molecular Weight (g/mol) 150.14
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diaminopurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.