Learn More
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate, TRC
Codice prodotto. 30368374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368374 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368374 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417620100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate
CAS 1041026-71-4
Formula molecolare 2(C10H18N2O2) . C2H2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1)
InChI Formula InChI=1S/2C10H18N2O2.C2H2O4/c2*1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-11-5-10;3-1(4)2(5)6/h2*11H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N3CC4(CNC4)C3.OC(=O)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 486.6