Learn More
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391289
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Materiale o nome chimico 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Sinonimo 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Peso formulazione 303.36
Percent Purity 97%