Learn More
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline, 98%
Codice prodotto. 11439190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439190 5 g 5g
11449190 25 g 25g
11459190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15932.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10546-65-3 | C9H11Br2N | 293.002 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10546-65-3
Formula molecolare C9H11Br2N
Molecular Weight (g/mol) 293.002
Numero MDL MFCD00015475
InChI Key CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139184
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Punto di fusione 45°C to 47°C
Quantità 5 g
Sinonimo 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Peso formulazione 293.01
Percent Purity 98%