Learn More
2,6-Dibromo-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 10702621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10702621 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10702621 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 188570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Nota nome 99%
CAS 6968-24-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73.0°C to 76.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7Br2N
Numero MDL MFCD00007641
Quantità 25 g
Sinonimo 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
InChI Key ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 264.94
PubChem CID 81427
Peso formulazione 264.94
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.