Learn More
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene, 95%
Codice prodotto. 11387886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387886 25 g 25g
11377886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13102.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110127-07-6 | C7H5Br2NO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110127-07-6
Formula molecolare C7H5Br2NO2
Numero MDL MFCD00151807
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Punto di fusione 54°C to 57°C
Quantità 25 g
Beilstein 3259701
Peso formulazione 294.94
Percent Purity 95%