Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine, TRC
Codice prodotto. 30010314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010314 5 g 5g
30136504 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010314 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4262005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88149-49-9
Formula molecolare C7H4Br2F3NO
Molecular Weight (g/mol) 334.92
Sinonimo 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMILES BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Quantità 5 g