Learn More
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258930
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
537-45-1
C6H2Br2ClNO
299.34
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
10835
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
537-45-1
C6H2Br2ClNO
299.34
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
10835
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 83.0°C
Colore Yellow to Ochre
Densità 1.8100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Iodometry)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,3031
Gravità specifica 1.81
Peso formulazione 299.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Fine Crystalline Needles
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e misC & Dele autoreattive Tipo C e D
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.