Learn More
2,6-Dibromonaphthalene, 99%
Codice prodotto. 15284764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15284764 25 g Bottiglia in vetro 25g
15264764 1 g Bottiglia in vetro 1g
15274764 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15284764 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13720-06-4
Formula molecolare C10H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 285.97
Numero MDL MFCD01026462
InChI Key PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC Name 2,6-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dibromonaphthalene
Punto di fusione 162°C to 167°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 285.97
Percent Purity 99%