Learn More
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H |
| Peso formulazione | 296.8192 |