Learn More
2,6-dichloro-1,3-benzothiazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10130792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10130792 1 g 1g
10446862 10 g 10g
10644585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10130792 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01025DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 3622-23-9
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.068
InChI Key QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC Name 2,6-dichloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%