Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ B20346.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 875-35-4 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 11404237
  • 21.60€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
875-35-4
187.023
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
70131
CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
C7H4Cl2N2
MFCD00052633
2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
Specifica
2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
1g
C7H4Cl2N2
UN3439
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
70131
97%
108°C to 112°C
875-35-4
MFCD00052633
2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
187.023
187.03
Videos
SDS Documenti