Learn More
2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372406 5 g 5g
11362406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06186.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5866-98-8 | Molecular Formula: C7H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 217.005 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5866-98-8
Formula molecolare C7H2Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.005
Numero MDL MFCD00051513
InChI Key NSKVWZIEYFSHIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-3-nitrobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,6-dichloro-3-nitro, acmc-1ala2, dichloronitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dichloro-3-nitorbenzonitirle, 2,6-bis chloranyl-3-nitro-benzenecarbonitrile
PubChem CID 4461932
IUPAC Name 2,6-dichloro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 106°C to 109°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2113045
Peso formulazione 217.01
Percent Purity 98%