Learn More
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10758645 5 g 5g
10497622 250 mg 250mg
10141172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10758645 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00840DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 101990-72-1
Formula molecolare C6H4Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 196.455
InChI Key UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.46
Percent Purity 95%