Learn More
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 98%
Codice prodotto. 11493267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493267 100 g 100g
11473267 5 g 5g
11483267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16193.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180.987 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 392-71-2
Formula molecolare C6H3Cl2FO
Molecular Weight (g/mol) 180.987
Numero MDL MFCD00010675
InChI Key BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-fluorophenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Punto di fusione 47°C to 51°C
Punti di ebollizione 142°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Odore Phenol-like
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2046856
Sinonimo phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Peso formulazione 180.99
Percent Purity 98%