Learn More
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10227130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227130 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10227130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294300100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-4-fluorophenol
Nota nome 99%
CAS 392-71-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 52°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H3Cl2FO
Formula lineare Cl2C6H2(F)OH
Numero MDL MFCD00010675
Quantità 10 g
Sinonimo phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
InChI Key BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-fluorophenol
Molecular Weight (g/mol) 180.987
PubChem CID 94950
Peso formulazione 180.99
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Shiny Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.