Learn More
2,6-Dichloro-4-iodopyridine, 97%
Codice prodotto. 11441540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11441540 5 g 5g
11431540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441540 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26946.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98027-84-0 | C5H2Cl2IN | 273.882 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98027-84-0
Formula molecolare C5H2Cl2IN
Molecular Weight (g/mol) 273.882
Numero MDL MFCD07368400
InChI Key NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-iodo-pyridine, 2 6-dichloro-4-iodopyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-iodo, pubchem17648, 2,6 dichloro-4-iodo pyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine,, 4-iodo-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine
PubChem CID 11737393
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-iodopyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Punto di fusione 161°C to 165°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 273.89
Percent Purity 97%