Learn More
2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 95%
Codice prodotto. 11494060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494060 25 g 25g
11425697 100 g 100g
11435697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24283.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-30-9
Formula molecolare C6H4Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 207.01
Numero MDL MFCD00007677
InChI Key BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-nitroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Punto di fusione 185°C to 192°C
Punti di ebollizione 130°C (2 mmHg)
Odore Recognizable
Quantità 25 g
Beilstein 1459581
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 207.02
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline