Learn More
2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, TRC
Codice prodotto. 30385154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385154 5 g
30375701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30385154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4364355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101990-69-6
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.02
Sinonimo (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloropyrid-4-ylcarbinol
IUPAC Name (2,6-dichloropyridin-4-yl)methanol
SMILES OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Peso formulazione 176.97