Learn More
(2,6-Dichloro-4-pyridyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10730514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10730514 1 g 1g
10166962 250 mg 250mg
10614205 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10730514 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01034DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 101990-69-6
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.012
Numero MDL MFCD00052638
InChI Key YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
PubChem CID 2794840
IUPAC Name (2,6-dichloropyridin-4-yl)methanol
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.02
Percent Purity 95%