Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11445947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445947 2 g 2g
11455947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24482.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99479-66-0
Formula molecolare C7H4Cl2F3NO
Molecular Weight (g/mol) 246.01
Numero MDL MFCD00190128
InChI Key FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Punto di fusione 31°C to 33°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4981
Quantità 2 g
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 95%