Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11995221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995221 5 g 5g
11985221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442300050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 99479-66-0
Formula molecolare C7H4Cl2F3NO
Molecular Weight (g/mol) 246.01
Numero MDL MFCD00190128
InChI Key FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 34°C
Colore Brown to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder, Low Melting Solid or Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.