Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2 |
| Peso formulazione | 228.9673 |