Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10293512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10293512 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10497242 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10293512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW01637CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 157021-61-9
Formula molecolare C8H2Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 240.006
Numero MDL MFCD00220879
InChI Key NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.01
Percent Purity 97%