Learn More
2,6-Dichloro-7-methylpurine, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloro-7-methylpurine |
| CAS | 2273-93-0 |
| Punto di fusione | 192.0°C to 195.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H4Cl2N4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,6-dichloro-7-methyl-7h-purine, 7h-purine, 2,6-dichloro-7-methyl, purine, 2,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichlor-7-methyl-7h-purin, zlchem 60, pubchem9788, 5-26-11-00258 beilstein handbook reference, purine,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichloro-7-methyl-purin, 2,6-dichloro-7-methyl-purine |
| InChI Key | HVMUWHZAZGTMJK-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |