Learn More
2,6-Dichloro-Alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30370128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370128 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4341352.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile
CAS 103317-59-5
Formula molecolare C14H7Cl3N2O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 341.58
Peso formulazione 339.9573