Learn More
2',6'-Dichloroacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10359877 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10359877 1 g Bottiglia in vetro 1g
10034017 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10359877 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429740010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2040-05-3 | Molecular Formula: C8H6Cl2O | Molecular Weight: 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2040-05-3
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00016339
InChI Key HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
PubChem CID 74877
IUPAC Name 1-(2,6-dichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 6'-Dichloroacetophenone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41.0°C to 42.0°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',6'-Dichloroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.