Learn More
2,6-Dichloroaniline, Mikromol™
Descrizione
2,6-Dichloroaniline, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloroaniline |
| CAS | 608-31-1 |
| Nomi componenti o analita | 2,6-Dichloroaniline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl2 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| Vedi altri risultati |