Learn More
2,6-Dichloroaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloroaniline |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| Peso formulazione | 160.9799 |