Learn More
2,6-Dichlorobenzaldehyde, 97+%
Codice prodotto. 11470873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470873 500 g 500g
11450873 25 g 25g
11460873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470873 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13295.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-38-5
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.008
Numero MDL MFCD00003307
InChI Key DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Punto di fusione 69°C to 73°C
Punti di ebollizione 124°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN3261
Beilstein 386477
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 98%