Learn More
2,6-Dichlorobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 83-38-5 |
| Formula molecolare | C7H4Cl2O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C=O |
| IUPAC Name | 2,6-dichlorobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.01 |
| Peso formulazione | 173.9639 |