Learn More
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10581123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10581123 1 g 1g
10059551 10 g 10g
10367404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10581123 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00344DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6579-54-0
Formula molecolare C6H3Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 245.498
Numero MDL MFCD00052311
InChI Key WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3SO2Cl
Quantità 1 g
Peso formulazione 245.51
Percent Purity 95%