Learn More
2,6-Dichlorobenzoic Acid, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 113200250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50-30-6 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10000740
  • 98.55€ / 25g
Spedizione stimata
22-03-2021
Identificatori chimici
50-30-6
191.01
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
5758
2,6-dichlorobenzoic acid
C7H4Cl2O2
MFCD00002418
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
CHEBI:48623
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl
Specifica
2, 6-Dichlorobenzoic acid
Glass bottle
141.0°C to 145.0°C
98+%
98.0
98% min. (HPLC)
Cl2C6H3CO2H
09, 343
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzoic acid
5758
191.01
98+%
Authentic
White to Beige
25g
50-30-6
100.0
C7H4Cl2O2
MFCD00002418
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl
191.01
CHEBI:48623
Fine Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti