Learn More
2,6-Dichlorobenzoic Acid, 98+%
Codice prodotto. 10454375 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10454375 10 g Bottiglia in vetro 10g
10000740 25 g Bottiglia in vetro 25g
10306180 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10454375 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113200100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-30-6
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Numero MDL MFCD00002418
InChI Key MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorobenzoic acid
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141.0°C to 145.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 09, 343
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.