Learn More
2,6-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-30-6 |
| Formula molecolare | C7 H4 Cl2 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC Name | 2,6-dichlorobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.01 |
| Peso formulazione | 189.9588 |