Learn More
2,6-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30373910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373910 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43196050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O2
Quantità 50 g
Sinonimo 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Peso formulazione 189.9588