Learn More
2,6-Dichlorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11417207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417207 25 g 25g
11464060 10 g 10g
11427207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14986.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
Solubility
Soluble in water (0.018g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1194-65-6
Formula molecolare C7H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 172.008
Numero MDL MFCD00001781
InChI Key YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzonitrile
Punto di fusione 143°C to 147°C
Punti di ebollizione 270°C
Odore Aromatic
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1909167
Indice di Merck 14,3042
Peso formulazione 172.01
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorobenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlobenil