Learn More
2,6-Dichlorobenzothiazole, 97%
Codice prodotto. 11368325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368325 5 g 5g
11358325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368325 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10256.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204.068 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3622-23-9
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.068
Numero MDL MFCD00044101
InChI Key QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC Name 2,6-dichloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzothiazole
Punto di fusione 94°C to 98°C
Quantità 5 g
Beilstein 127749
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%