Learn More
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104375
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.46
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
2,6-dichlorobenzoyl chloride
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.46
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
2,6-dichlorobenzoyl chloride
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 142°C to 143°C (21.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Cl2C6H3COCl
Indice di rifrazione 1.5590 to 1.561
Quantità 10 mL
Beilstein 09, 343
Gravità specifica 1.45
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Peso formulazione 209.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.