Learn More
2,6-Dichlorobenzylamine, 97+%
Codice prodotto. 11472290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472290 25 g 25g
11452290 1 g 1g
11462290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472290 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29274.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6575-27-5 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6575-27-5
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
Numero MDL MFCD00047928
InChI Key VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
PubChem CID 485432
IUPAC Name (2,6-dichlorophenyl)methanamine
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorobenzylamine
Odore Amine-like
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 176.05
Percent Purity ≥97%