missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloroformanilide, TRC

Codice prodotto. 30387798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30387798 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43440010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 10113-35-6
Formula molecolare C7H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 190.03
Sinonimo 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC=O

Specifica

Materiale o nome chimico 2,6-Dichloroformanilide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Peso formulazione 188.9748
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.