Learn More
2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 17943415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17943415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4359081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate
CAS 1082681-24-0
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2 . 2[H2O]
Quantità 1 g
Sinonimo [p-[(3,5-Dichloro-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]phenoxy]- (7CI), 2,6-
InChI Formula InChI=1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2
SMILES [Na].O=C1C(Cl)=CC(=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1Cl.O
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-((4-hydroxyphenyl)imino)cyclohexa-2,5-dien-1-one, sodium salt hydrate
Molecular Weight (g/mol) 326.12
Peso formulazione 324.99