Learn More
2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 95%
Codice prodotto. 10051830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051830 1 g Glass bottle 1g
10636932 10 g Glass bottle 10g
10746161 25 g Glass bottle 25g
11985591 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10051830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152870010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266615-56-8
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 290.07
Numero MDL MFCD00150014
InChI Key CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 14% max. (1 g, 120°C)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza For determination of ascorbic acid: Passes Test
Intervallo percentuale saggio 98+%
Colore Dark Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Quantità 1 g
Forma fisica Powder
IUPAC Name sodium 4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate
Peso formulazione 290.07
Percent Purity ≥98%