Learn More
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Codice prodotto. 11469342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469342 100 g 100g
11449342 5 g 5g
11459342 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469342 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10107.22
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase. It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase. It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266615-56-8
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 290.07
Numero MDL MFCD00150014
InChI Key FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC Name sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 100 g
Beilstein 3641229
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,3068
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 290.08 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..